Merck
1.00967
SAFC
Ethanol
greener alternative
96%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Ethanol, Ethyl alcohol, EtOH, Ethyl alcohol
Méret kiválasztása
2.5 L
33 700,00 Ft
10 L
inquire
25 L
inquire
180 L
inquire
190 L
inquire
33 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Ez a termék jövedéki adóköteles. További részletekért kérjük, tekintse meg a kosarat.
Megrendelés igénylése nagy tételbenMinta igénylése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
2.5 L
33 700,00 Ft
10 L
inquire
25 L
inquire
180 L
inquire
190 L
inquire
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-578-6
33 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Ez a termék jövedéki adóköteles. További részletekért kérjük, tekintse meg a kosarat.
Megrendelés igénylése nagy tételbenMinta igénylése
Ügynökség
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.59 (vs air)
gőznyomás
44.6 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Teszt
92.3-93.8% (d15.56°C/15.56°C; m/m)
92.6-95.2% (d20°C/4°C; m/m)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
683 °F
robbanási határérték
19 %, 60 °F
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
92.3-93.8 % (v/v) (d15°C/15°C)
95.1-96.9 % (v/v) (d15.56°C/15.56°C)
95.1-96.9 % (v/v) (d20°C/4°C)
96%
törésmutató
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 17 °C
sűrűség
0.805-0.812 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
Formátum
neat
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Ethanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable feedstocks". Click here for more information.
Alkalmazás
Ethanol is used as a solvent in oral, topical, and parenteral formulations.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Ethanol 96% Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Lábjegyzet
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
62.6 °F
Lobbanási pont (C)
17 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
What is the Emprove® Program?
Az Emprove® Program egy olyan rendszer, amely átfogó és alapos dokumentációt biztosít szűrőinkről és egyszer használatos komponenseinkről, gyógyszeripari alapanyagainkról és a kiindulási anyagainkról.
Material Qualification Dossier
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Material Qualification Dossier
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Material Qualification Dossier
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Quality Management Dossier (Open Access)
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Quality Management Dossier (Open Access)
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Operational Excellence Dossier
Előfizetéssel vagy térítés ellenében érhető el
Learn more about the benefits an Emprove® Program subscription can provide
Why are these documents unavailable?
Az Emprove® mappák olyan információkat tartalmaznak, amelyek támogatják a gyógyszergyártók regisztrációs folyamatát és kockázatértékelési tevékenységét, továbbá bizalmas információkat is tartalmaznak. Kérjük, elérhetőségeink, ha hozzáférést szeretne kapni.