Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
1.59010
Supelco
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
92.6-95.2% (m/m), reagent grade,for extraction,for analytical purposes, 95.1-96.9 % (v/v), reag. Ph. Eur., EMSURE®
Szinonimák:
Ethanol, Ethyl alcohol, EtOH, Ethyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-578-6
NACRES:
NB.21
grade:
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Teszt:
92.6-95.2% (m/m)
alkalmazás(ok):
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
bp:
78 °C (lit.)
gőznyomás:
44.6 mmHg ( 20 °C)
Terméknév
Ethanol 96%, EMSURE® Reag. Ph Eur
grade
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
1.59 (vs air)
gőznyomás
44.6 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
92.6-95.2% (m/m)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
683 °F
hatékonyság
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
19 %, 60 °F
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
95.1-96.9 % (v/v)
párolgási maradék
≤25 mg/L
törésmutató
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 17 °C
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Formátum
neat
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biorenewable and alternative to petrochemical solvents. Ethanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here  for more information.
Analízis megjegyzés
Assay (m/m): 92.6 - 95.2 %
Assay (V/V): 95.1 - 96.9 %
Identity (IR): conforms
Appearance: conforms
Acidity or alkalinity: conforms
Density (d 20 °C/20 °C): 0.805 - 0.812
Boiling point: 78 - 79 °C
Absorption: conforms
Volatile impurities (GC): conforms
Evaporation residue: ≤ 25 mg/l
Lábjegyzet
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
62.6 °F
Lobbanási pont (C)
17 °C
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).