SAB1305535
MONOCLONAL ANTI-MYC TAG antibody produced in mouse
clone 9E10, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Tag from c-Myc protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9E10, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
technika/technikák
western blot: 1:2,000
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)