M2435
c-Myc Peptide
≥97%, lyophilized powder
Szinonimák:
c-Myc tag
About This Item
Javasolt termékek
product name
c-Myc Peptide, lyophilized powder
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥97%
form
lyophilized powder
molekulatömeg
1203.3 Da
koncentráció
5-10 μg/mL (Suggested working concentration to compete out the binding of c-Myc)
technika/technikák
protein extraction: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3