SAB4700447
Anti-c-Myc Tag Antibody
mouse monoclonal, 9E10
Szinonimák:
Anti-Cellular myelocytomatosis oncogene, Anti-c-Myc
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Monoclonal Anti-MYC , (C-terminal) antibody produced in mouse, clone 9E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9E10, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
fusion proteins in all species, human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYC(4609)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- western blotting analysis
- chromatin immunoprecipitation quantitative PCR (ChIP-qPCR assays
- immunofluorescence microscopy
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?