ZMS1032
Anti-Myc tag Antibody, clone 9E10 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9E10, recombinant monoclonal
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
observed mol wt ~55 kDa
faj reaktivitás
all
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
epitóp szekvencia
C-terminal half
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Each ZooMAb® antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb® antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting with Myc-tagged human recombinant p53 protein.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Myc-tagged human recombinant p53 protein.
Tested applications
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): 300 μg/mL from a representative lot detected Myc-tagged p53 protein in an indirect ELISA.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Myc tagged p53 protein with a KD of 9.3 x 10-11 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)