Fontos dokumentumok
ROAMYC
Roche
Anti-c-myc
from mouse IgG1κ
Szinonimák:
anti-myc
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9E10, monoclonal
Teszt
90% (SDS-PAGE)
Forma
frozen liquid (11667203001)
lyophilized (11667149001)
kiszerelés
pkg of 200 μg (11667149001)
pkg of 5 mg (11667203001 [1 ml])
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
epitóp szekvencia
EQKLISEEDL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
The cellular myelocytomatosis (c-myc) is the cellular homologue of the v-myc gene originally isolated from an avian myelocytomatosis virus. The gene encoding it is mapped to human chromosome 8q24. It c-myc is a member of MYC gene family. c-Myc gene codes for basic helix-loop-helix/leucine zipper (bHLH/LZ) transcription factor that regulates the G1-S cell cycle transition.
Contents:
- 11 667 149 001: lyophilizate, stabilized
- 11 667 203 001: frozen solution, (5 mg/ml)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- Dot blots
- Immunocytochemistry
- Immunoprecipitation
- Western blots
- Immunohistochemistry.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Elkészítési megjegyzés
The following concentrations should be taken as a guideline:
- Western blot: 1 to 10 μg/ml
Working solution: Tris-buffered saline containing 0.1% Tween 20.
Feloldás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?