MABE282
Anti-c-Myc Tag Antibody
mouse monoclonal, 9E10
Szinonimák:
Myc proto-oncogene protein, Class E basic helix-loop-helix protein 39, HLHe39, Proto-oncogene c-Myc, Transcription factor p64
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-c-Myc Antibody, clone 9E10, clone 9E10, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9E10, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ChIP: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MYC(4609)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected c-Myc in ChIP (Sanyal, K., et al. (2004). Proc Natl Acad Sci USA. 101(31):11374-11379).
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected c-Myc in 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1