Fontos dokumentumok
855676P
Avanti
17:0 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1-heptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(17:0/0:0)
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1-heptadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
Teszt
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 200 mg (855676P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (855676P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C25H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)31-22-24(27)23-33-34(29,30)32-21-20-26(2,3)4/h24,27H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRRQPVVYXBTRQK-XMMPIXPASA-N
Alkalmazás
- Serum lipids profiling perturbances in patients with ischemic heart disease and ischemic cardiomyopathy.: This study examines alterations in serum lipid profiles among patients with ischemic conditions, potentially highlighting roles of specific lipid molecules like 17:0 Lyso PC in the pathology of these diseases (Yang et al., 2020).
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3