Fontos dokumentumok
P3556
L-α-Phosphatidylcholine
egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder
Szinonimák:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, L-α-Lecithin, Azolectin, PC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
egg yolk
Minőségi szint
típus
Type XVI-E
Teszt
≥99% (TLC)
form
lyophilized powder
funkcionális csoport
phospholipid
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to form a thin lipid film used in Kupffer cell depletion by liposome-encapsulated clodronate
- as a component of assay buffer used in γ-secretase in vitro assay
- in the preparation of substrate mix for its use in HPLC (high performance liquid chromatography) assay of 5-lipoxygenase enzyme activity
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%