Fontos dokumentumok
850360C
Avanti
17:0 PC
1,2-diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Szinonimák:
PC(17:0/17:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (850360C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850360C-1g)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850360C
koncentráció
10 mg/mL (850360C-25mg)
25 mg/mL (850360C-1g)
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C42H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-41(44)48-38-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)51-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h40H,6-39H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTWAYAIMWLNAJW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3