Merck
856707C
Avanti
17:1 Lyso PE
1-(10Z-heptadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Szinonimák:
1-heptadecenoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(17:1(10Z)/0:0); 110699
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H44NO7P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
465.56
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (856707C-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 856707C
koncentráció
5 mg/mL (856707C-5mg)
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C22H44NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22(25)28-19-21(24)20-30-31(26,27)29-18-17-23/h7-8,21,24H,2-6,9-20,23H2,1H3,(H,26,27)/b8-7-/t21-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVPLNCFWJATBMI-GIWCCYDRSA-N
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (856707C-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Peng Wu et al.
Chinese medicine, 15, 9-9 (2020-01-31)
Our previous clinical evidence suggested that the direct application of "Sanse powder" the main ingredient of "Yiceng" might represent an alternative treatment for knee osteoarthritis. However, the mechanism underlying its effect is poorly understood. In this study, we investigated the
Tsukasa Yagi et al.
Cancers, 12(1) (2020-01-01)
Ovarian cancer remains a highly lethal disease due to its late clinical presentation and lack of reliable early biomarkers. Protein-based diagnostic markers have presented limitations in identifying ovarian cancer. We tested the potential of phospholipids as markers of ovarian cancer
Biyu Hou et al.
Life sciences, 245, 117352-117352 (2020-02-02)
The depot-specific differences in lipidome of visceral adipose tissue (VAT) and subcutaneous adipose tissue (SAT) reflect heterogeneity of white adipose tissue (WAT), which plays a central role in its distinct response to outside stimuli. However, the detailed lipidome of depot-specific
Jordon M Inloes et al.
Biochemistry, 57(39), 5759-5767 (2018-09-18)
Deleterious mutations in the serine hydrolase DDHD domain containing 1 (DDHD1) cause the SPG28 subtype of the neurological disease hereditary spastic paraplegia (HSP), which is characterized by axonal neuropathy and gait impairments. DDHD1 has been shown to display PLA1-type phospholipase