Fontos dokumentumok
855684C
Avanti
22:6 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
(R)-3-(((4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoyl)oxy)-2-hydroxypropyl (2- (trimethylammonio)ethyl) phosphate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H50NO7P
Molekulatömeg:
567.69
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.21
Teszt
>99% (TLC)
Forma
chloroform solution
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (855684C-10MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855684C-10MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)