Fontos dokumentumok
850360P
Avanti
17:0 PC
1,2-diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Szinonimák:
PC(17:0/17:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 200 mg (850360P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850360P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850360P
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-41(44)48-38-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)51-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h40H,6-39H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTWAYAIMWLNAJW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as an internal standard for phospholipids in fatty acid analysis
- as a component in the extraction mixture for lipid extraction from frozen leaf tissue
- as an internal standard and a component in methanol: methyl tert-butyl ether (MTBE) extraction buffer for the determination of metabolite levels in tumor and normal tissues using gas chromatography-mass spectrometrometer (GC-MS)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt