Fontos dokumentumok
860640P
Avanti
Sphingosine (d17:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860640P, powder
Szinonimák:
D-erythro-sphingosine (C17 base)
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (860640P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860640P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860640P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(20)16(18)15-19/h13-14,16-17,19-20H,2-12,15,18H2,1H3/b14-13+/t16-,17+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBEJCQPPFCKTRZ-LHMZYYNSSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3