Fontos dokumentumok
855676C
Avanti
17:0 Lyso PC
1-heptadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Szinonimák:
1-heptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(17:0/0:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (855676C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (855676C-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 855676C
koncentráció
10 mg/mL (855676C-25mg)
25 mg/mL (855676C-200mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C25H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)31-22-24(27)23-33-34(29,30)32-21-20-26(2,3)4/h24,27H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRRQPVVYXBTRQK-XMMPIXPASA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3