Fontos dokumentumok
830756P
Avanti
17:0 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
PE(17:0/17:0); 110886
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1,2-diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 200 mg (830756P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (830756P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-38(41)45-35-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)48-39(42)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/t37-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YSFFAUPDXKTJMR-DIPNUNPCSA-N
Alkalmazás
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)