Fontos dokumentumok
855677C
Avanti
17:1 Lyso PC
1-(10Z-heptadecenoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Szinonimák:
17:1 LPC
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (855677C-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 855677C
koncentráció
10 mg/mL (855677C-10mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)