C1879
Choline chloride
≥98%
Szinonimák:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder or crystals
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
colorless to white
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- as a substrate for measuring choline oxidase enzyme activity using fluorescence measurements
- as a component of non-physiological buffers for testing calcium based inhibition of cytochrome c oxidaseP
- as a component of perfusate solution for studying arterial pressure in jejunum samples
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1