Merck
LM1502
Avanti
17:0-20:4 PI
Avanti Research - A Croda Brand LM1502, methanol solution
Szinonimák:
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H84NO13P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
890.13
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (LM1502-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand LM1502
koncentráció
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C46H81O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-40(48)58-38(37-57-60(54,55)59-46-44(52)42(50)41(49)43(51)45(46)53)36-56-39(47)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,21,23,27,29,38,41-46,49-53H,3-10,12,14-16,18,20,
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUAQSQQWFOADLK-AQBZCRPISA-N
Általános leírás
Phosphatidylinositol (PI) is soluble in water and chloroform/methanol. It is commonly found in animal tissues and bacteria.
Alkalmazás
17:0-20:4 PI has been used as an internal standard for:
  • lipid extraction from isolated pure mitochondria by modified Bligh and Dyer method
  • lipid quantitation using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
  • the analysis of phosphatidylinositol (PI) and phosphatidylinositol bisphosphates (PI(3,4)P2 and PI(4,5)P2) by high performance liquid chromatography-mass spectrometry (HPLC-MS)
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM1502-1EA)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Slide 1 of 1
1 of 1
Jiyuan Yang et al.
The Plant cell, 32(5), 1749-1767 (2020-03-15)
In plants, changes in cell size and shape during development fundamentally depend on the ability to synthesize and modify cell wall polysaccharides. The main classes of cell wall polysaccharides produced by terrestrial plants are cellulose, hemicelluloses, and pectins. Members of
Mouhannad Malek et al.
Molecular cell, 68(3), 566-580 (2017-10-24)
The PI3K signaling pathway regulates cell growth and movement and is heavily mutated in cancer. Class I PI3Ks synthesize the lipid messenger PI(3,4,5)P3. PI(3,4,5)P3 can be dephosphorylated by 3- or 5-phosphatases, the latter producing PI(3,4)P2. The PTEN tumor suppressor is thought
Ulrike Bruning et al.
Cell metabolism, 28(6), 866-880 (2018-08-28)
The role of fatty acid synthesis in endothelial cells (ECs) remains incompletely characterized. We report that fatty acid synthase knockdown (FASNKD) in ECs impedes vessel sprouting by reducing proliferation. Endothelial loss of FASN impaired angiogenesis in vivo, while FASN blockade reduced
Alexander Fauland et al.
Journal of lipid research, 52(12), 2314-2322 (2011-10-01)
This work aims to combine chromatographic retention, high mass resolution and accuracy, MS/MS spectra, and a package for automated identification and quantitation of lipid species in one platform for lipidomic analysis. The instrumental setup elaborated comprises reversed-phase HPLC coupled to
Milena Vukotic et al.
Molecular cell, 67(3), 471-483 (2017-07-18)
Mutations in mitochondrial acylglycerol kinase (AGK) cause Sengers syndrome, which is characterized by cataracts, hypertrophic cardiomyopathy, and skeletal myopathy. AGK generates phosphatidic acid and lysophosphatidic acid, bioactive phospholipids involved in lipid signaling and the regulation of tumor progression. However, the