Fontos dokumentumok
LM1000
Avanti
12:0-13:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1000, methanol solution
Szinonimák:
1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Javasolt termékek
form
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (LM1000-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1000
koncentráció
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O)=O
Általános leírás
Alkalmazás
- as an internal standard in liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS) analysis
- as a lipid standard for phospholipid quantification by MS
- as an internal standard for the retention time recalibration during LC-MS data processing
- as an MS grade lipid standard for lipid extraction from macrophages
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup