Fontos dokumentumok
860641P
Avanti
Sphingosine-1-Phosphate (d17:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
D-erythro-sphingosine-1-phosphate (C17 base)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860641P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860641P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@]([H])(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C17H36NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(19)16(18)15-23-24(20,21)22/h13-14,16-17,19H,2-12,15,18H2,1H3,(H2,20,21,22)/b14-13+/t16-,17+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VITGNIYTXHNNNE-LHMZYYNSSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)