Fontos dokumentumok
850336P
Avanti
MAPCHO™-12
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
DPC; Fos-Choline-12; FOS12; FC-12
Méret kiválasztása
94 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
94 000,00 Ft
Javasolt termékek
leírás
n-dodecylphosphocholine
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (850336P-1g)
pkg of 1 × 25 g (850336P-25g)
pkg of 1 × 5 g (850336P-5g)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H38NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-21-23(19,20)22-17-15-18(2,3)4/h5-17H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QBHFVMDLPTZDOI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)