Fontos dokumentumok
30326
EMPIGEN® BB detergent
~30% active substance
Szinonimák:
N,N-Dimethyl-N-dodecylglycine betaine, N-(Alkyl C10-C16)-N,N-dimethylglycine betaine
About This Item
Javasolt termékek
leírás
zwitterionic
Minőségi szint
form
liquid
összetétel
solid content, 35.0-45.0 % (w/v)
koncentráció
~30% active substance
CMC
1.6-2.1 mM (20-25°C)
sűrűség
1.030-1.060 g/mL at 20 °C
UV-elnyelés
λ: 417 nm Amax: ≤0.055
λ: 441 nm Amax: ≤0.037
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C16H33NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(2,3)15-16(18)19/h4-15H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVEKCXOJTLDBFE-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Empigen BB is a useful detergent that has been used in the solubilization of membrane proteins and biochemical analysis of keratins. It not only helps to solubilize bigger amounts of protein but it also maintains antibody reactivity. It has been also used in the purification of leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) in Escherichia coli during research in Parkinson′s disease. The use of Empigen in the preparation of viral antigens is being increasing due to its effectivity in giving greater antibody responses.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1