Fontos dokumentumok
40236
N,N-Dimethyldodecylamine N-oxide solution
~30% in H2O
Szinonimák:
DDAO, LDAO, Lauryldimethylamine N-oxide
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
form
liquid
molekulatömeg
229.40 g/mol
koncentráció
~30% in H2O
technika/technikák
protein quantification: suitable
törésmutató
n20/D 1.378
sűrűség
0.982 g/mL at 20 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)([O-])C
InChI
1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to examine the individual components of solvable for the extraction of few-layer graphene (FLG)and graphene oxide (GO) from complex organic matrices
- as a component of wash buffer, elution buffer, and anion loading buffer for the purification of the double mutant reaction centers (DM RCs)
- in the extraction of bilirubin and biliverdin by high-performance liquid chromatography (HPLC)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for protein quantification
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Protocols
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.