Fontos dokumentumok
40234
N,N-Dimethyldodecylamine N-oxide
BioXtra, ≥99.0% (NT)
Szinonimák:
DDAO, LDAO, Lauryldimethylamine N-oxide
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99.0% (NT)
Forma
powder
molekulatömeg
229.40 g/mol
technika/technikák
protein quantification: suitable
szennyeződések
≤0.03% peroxides (as H2O2)
CMC
1-2 mM
mp
132-133 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)