Fontos dokumentumok
M5571
Miltefosine
≥98% (perchloric acid titration)
Szinonimák:
Choline hexadecyl phosphate, HePC, Hexadecyl phosphocholine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
leírás
zwitterionic
Teszt
≥98% (perchloric acid titration)
form
powder
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
funkcionális csoport
phospholipid
lipidtípus
phospholipids
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C21H46NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-25-27(23,24)26-21-19-22(2,3)4/h5-21H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQLXHQMOHUQAKB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Easy one-pot synthesis of multifunctionalized indole-pyrrole hybrids as a new class of antileishmanial agents.: This study underlines the necessity for innovative treatments amidst growing resistance to established drugs such as miltefosine which is used as a positive control reference, potentially setting a new direction for antileishmanial drug development (Ciccone et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3