1.08643
Triton™ X-100
EMPROVE® EXPERT Ph Eur
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Octoxynol, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol, Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Forma
liquid
hatékonyság
1900-5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
molekulatömeg
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
aggregált szám
100-155
pH
5.0-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
bp
>200 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 251 °C
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
sűrűség
1.07 g/cm3 at 20 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
13.5
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
483.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
251 °C - closed cup