Fontos dokumentumok
850306P
Avanti
07:0 PC (DHPC)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
DHPC; PC(7:0/7:0)
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1,2-diheptanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (850306P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850306P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850306P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850306P-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCC)=O)COC(CCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C22H44NO8P/c1-6-8-10-12-14-21(24)28-18-20(31-22(25)15-13-11-9-7-2)19-30-32(26,27)29-17-16-23(3,4)5/h20H,6-19H2,1-5H3/t20-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBFSPQDASPEAID-HXUWFJFHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Cikkek
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn