Fontos dokumentumok
P4654
Pentaethylene glycol monooctyl ether
Szinonimák:
C8E5, Octyl pentaethylene glycol ether, Octylpentaglycol
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
molekulatömeg
350.49 g/mol
sűrűség
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C18H38O6/c1-2-3-4-5-6-7-9-20-11-13-22-15-17-24-18-16-23-14-12-21-10-8-19/h19H,2-18H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJELOWOAIAAUJT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)