Fontos dokumentumok
324626
Millipore
EGTA, Molecular Biology Grade
Szinonimák:
EGTA, Molecular Biology Grade, Ethyleneglycol- bis(β-aminoethyl)-N,N,Nʹ,Nʹ-tetraacetic Acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H24N2O10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
380.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.25
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
Teszt
≥98% dry basis (complexometric)
Forma
solid (fine)
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
1 M NaOH: soluble
kation nyomok
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
idegen aktivitás
DNases, proteases, RNases, none detected
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
N(CCOCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Chelating agent selective for Ca2+. Binds one cation per molecule. Induces apoptosis in pheochromocytoma (PC12) cells.
Alkalmazás
  • Live imaging of intra-lysosome pH in cell lines and primary neuronal culture using a novel genetically encoded biosensor.: This study presents a genetically encoded biosensor for real-time monitoring of lysosomal pH changes, potentially enhanced by buffering agents like EGTA. The findings may offer insights into cellular mechanisms influenced by calcium chelation (Ponsford et al., 2021).
  • Comparative Proteomic Analysis of Pleurotus ostreatus Reveals Great Metabolic Differences in the Cap and Stipe Development and the Potential Role of Ca(2+).: The research highlights the role of calcium in fungal development, with EGTA potentially influencing these biological processes through calcium chelation (Zhu et al., 2019).
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at 4°C.
Egyéb megjegyzések
Lindenboim, L., et al. 1995. J. Neurochem.64, 1054.
Bers, D.M. 1982. Am. J. Physiol.242, C404.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2