Fontos dokumentumok
W315109
2-Ethyl-1-hexanol
≥99%, FG
Szinonimák:
Isooctyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gőzsűrűség
4.49 (vs air)
gőznyomás
0.2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
550 °F
robbanási határérték
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
bp
183-186 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
sűrűség
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
fresh; oily; citrus; floral; sweet
SMILES string
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Thyroid Hormone Transporters in a Human Placental Cell Model.: This study investigates the role of 2-Amino-2-norbornanecarboxylic acid in the transport of thyroid hormones in placental cells, offering insights that could improve understanding of fetal development and maternal health (Chen et al., 2022).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?