Fontos dokumentumok
538701
2-Ethylhexanoic acid
≥99%
Szinonimák:
2-Ethylcaproic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.98 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
699 °F
robbanási határérték
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
sűrűség
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
It has various industrial applications, such as:
- coolant in automotives
- synthetic lubricant
- wetting agent
- co-solvent
- drying of paints
- defoaming agent in pesticides
Alkalmazás
- A review of the environmental fate and aquatic effects of a series of C4 and C8 oxo-process chemicals.: This review assesses the environmental impact of C4 and C8 oxo-process chemicals, including 2-Ethylhexanoic acid, detailing their degradation, persistence, and effects on aquatic ecosystems (Staples, 2001).
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
237.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
114 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?