Fontos dokumentumok
W280100
2-Octanol
≥97%, FG
Szinonimák:
sec-Caprylic alcohol, Capryl alcohol, Ethyl-N-amylcarbinol, Ethylpentylcarbinol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
Teszt
≥97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.426 (lit.)
bp
174-181 °C (lit.)
sűrűség
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
woody; earthy; spicy; herbaceous
SMILES string
CCCCCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Synthesis of a Lignin-Enhanced Graphene Aerogel for Lipase Immobilization.: This paper discusses the synthesis of a graphene aerogel enhanced with lignin for immobilizing lipase, with 2-Octanol being a critical reagent in the synthesis process, highlighting its utility in material science applications (Zhang et al., 2023).
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?