Fontos dokumentumok
E29109
2-Ethylhexanal
96%
Szinonimák:
2-Ethylcapronaldehyde
Teszt
96%
form
liquid
szennyeződések
<4% 2-ethylhexanoic acid
törésmutató
n20/D 1.415 (lit.)
bp
55 °C/13.5 mmHg (lit.)
sűrűség
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LGYNIFWIKSEESD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A reductant in the Mukaiyama epoxidation of cis-cyclooctene.
- A reactant in the Horner-Wadsworth-Emmons reaction to synthesize cis-α,β-unsaturated amides.
- A starting material to synthesize 2-ethylhexanoic acid using manganese(II) acetate as a catalyst.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?