Merck
W200336
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde
greener alternative
natural, FG
Szinonimák:
Ethanal
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
44.05
FEMA-szám:
2003
Beilstein:
505984
EC-szám:
Európai Tanács szám:
89
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.001
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
ethereal
grade:
FG
Halal
Kosher
natural
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
1.52 (vs air)
gőznyomás
14.63 psi ( 20 °C)
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
365 °F
robbanási határérték
60 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.332 (lit.)
pH
5 (20 °C)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
sűrűség
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
ethereal
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Acetaldehyde is an important volatile flavoring compound found in Sherry-like wines and also in many fruits. It is mainly used as a flavoring ingredient in milk products, fruit juices and soft drinks.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Alkalmazás
  • Identification of acetaldehyde based on plasmonic patterns of a gold nanostructure conjugated with chromophore and H(2)O(2): a new platform for the rapid and low-cost analysis of carcinogenic agents by colorimetric affordable test strip (CATS).: This study presents a novel method for detecting acetaldehyde using gold nanostructures, offering a fast, affordable solution for monitoring this carcinogenic compound (Shadjou N et al., 2024).
  • Optimisation and characterisation of KOH-activated carbon obtained from Baijiu spent grains for the mitigation of risk factors in alcoholic beverages.: This paper explores the use of KOH-activated carbon for absorbing acetaldehyde from alcoholic beverages, reducing its carcinogenic risk (Sun B et al., 2024).
  • Single-site iron-anchored amyloid hydrogels as catalytic platforms for alcohol detoxification.: Discusses the development of novel iron-anchored amyloid hydrogels that catalyze the breakdown of acetaldehyde, a harmful metabolite of alcohol (Mezzenga R et al., 2024).
Vigyázat
May form a small amount of trimer
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-38.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-38.89 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 9-9 (1997)
Jelen H
Food Flavors: Chemical, Sensory and Technological Properties, 291-291 (2011)
Yannai S
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 7-7 (2012)
Marjie L Hard et al.
Placenta, 24(2-3), 149-154 (2003-02-05)
Significant interindividual variability exists following maternal alcohol consumption; not all children born to alcoholic women manifest the symptoms associated with foetal alcohol spectrum disorder (FASD). To investigate the potential role of the placenta as a source of variability by determining
Keitaro Matsuo et al.
Carcinogenesis, 34(7), 1510-1515 (2013-03-05)
The impact of alcohol on the risk of stomach cancer is controversial. Although aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) Glu504Lys (rs671) polymorphism has a strong effect on acetaldehyde metabolism, little is known about its impact on stomach cancer risk when combined with
Cikkek
Navigating the complexities of labeling flavors as natural in the EU is crucial for food manufacturers. Recent discussions on the use of genetically modified microorganisms in flavor production have sparked debate, potentially reshaping the definition of natural flavors.
Addressing consumer needs for religious and ethical food preferences is crucial in today's discerning market.