Merck
04050
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1-hexanol
puriss., ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Isooctyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.23
Beilstein:
1719280
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99.0% (GC)
bp:
183-186 °C (lit.)
gőznyomás:
0.2 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
4.49 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.2 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
550 °F
robbanási határérték
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
bp
183-186 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
sűrűség
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • 2-Ethyl-1-hexanol is widely used in the synthesis of bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), a well-known plasticizer.
  • It can be used in the ring-opening alcoholysis of epoxidized vegetable ois to prepare bio-lubricants with low pour point.
  • It is employed as an organic solvent for applications such as post-synthetic modification of metal-organic frameworks (MOFs) and esterification reaction of triphenylenes to synthesize liquid crystals.
  • It can also be used as a solvent and in the preparation of nanocrystalline titania thin films by screen printing.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Esterification of phthalic anhydride with 1-butanol and 2-ethylhexanol catalyzed by heteropolyacids.
Arabi M, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 200(1-2), 105-110 (2003)
Green approach for the preparation of biodegradable lubricant base stock from epoxidized vegetable oil.
Lathi P S and Mattiasson B
Applied Catalysis. B, Environmental, 69(3-4), 207-212 (2007)
2-Ethyl-1-hexanol based screen-printed titania thin films for dye-sensitized solar cells.
Tsoukleris D S, et al.
Solar Energy, 79(4), 422-430 (2005)
Metal?organic frameworks with precisely designed interior for carbon dioxide capture in the presence of water.
Fracaroli A M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(25), 8863-8866 (2014)
Phthalic acid and derivatives.
Lorz P M, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2007)