Merck
W236500
Sigma-Aldrich
1-Decanol
≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
n-Decyl alcohol, Alcohol C10
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)9OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.28
FEMA-szám:
2365
Beilstein:
1735221
EC-szám:
Európai Tanács szám:
73
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
2.024
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 70 °C)
8.25 mmHg ( 100 °C)
Teszt
≥98%
öngyulladási hőmérséklet
550 °F
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 60%, clear, colorless (1mL/3mL)
sűrűség
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
coconut
Érzékszervi
fatty; waxy; fruity; rose
SMILES string
CCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
1-Decanol is a flavor volatile identified in tomato juice, heated beef fat and parmesan cheese.
Alkalmazás
  • Electroextraction of methylene blue from aqueous environmental samples using paper points coupled with hollow fiber membranes.: This research investigates a novel method for removing methylene blue from water using 1-Decanol. The findings demonstrate the effectiveness of this approach in environmental cleanup applications, emphasizing the versatility of 1-Decanol in extraction processes (Orlando et al., 2024).
  • Multi-objective optimization of ternary blends of Algal biodiesel-diesel-1-decanol to mitigate environmental pollution in powering a diesel engine using RSM, ANOVA, and artificial bee colony.: This study explores the use of 1-Decanol in creating eco-friendly fuel blends. The results indicate significant reductions in emissions and improvements in engine performance, demonstrating the environmental benefits of incorporating 1-Decanol in biodiesel formulations (Alruqi et al., 2023).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
95 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Relationships between the volatile compounds evaluated by solid phase microextraction and the thermal treatment of tomato juice: optimization of the blanching parameters
Servili M, et al.
Food Chemistry, 71(3), 407-415 (2000)
Francis Letendre et al.
Marine environmental research, 161, 105059-105059 (2020-07-15)
Filter feeding animals capture and lose oil droplets using cilia or ramified appendages. Here we demonstrate that copepod and barnacle appendages capture fish, canola and 1-decanol oil droplets up to 11μm without selectivity for size, chemistry, density, viscosity, or interfacial
Study of the volatile fraction of Parmesan cheese
Barbieri G, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42(5), 1170-1176 (1994)
Volatile compounds from heated beef fat and beef fat with glycine
Ohnishi S & Shibamoto T
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 32(5), 987-992 (1984)
Darren J Caven-Quantrill et al.
Journal of chromatography. A, 1218(7), 875-881 (2011-01-11)
A stir bar sorptive extraction (SBSE) method coupled with gas chromatography-mass spectrometry was optimised for the analysis of volatile components of a model wine, based on a previously optimised method used for analysis of the same components in model grape