Fontos dokumentumok
08607
2-Ethyl-1-hexanol
analytical standard
Szinonimák:
Isooctyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.49 (vs air)
gőznyomás
0.2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
550 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
bp
183-186 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
sűrűség
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
SMILES string
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?