Merck
W289302
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropyl isobutyrate
≥98%, FG
Szinonimák:
3-Phenylpropyl 2-methylpropanoate, Hydrocinnamyl isobutyrate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCO2(CH2)3C6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.28
FEMA-szám:
2893
EC-szám:
Európai Tanács szám:
303
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.428
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.486 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
sűrűség
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
balsam; fruity; sweet
SMILES string
CC(C)C(=O)OCCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-11(2)13(14)15-10-6-9-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8,11H,6,9-10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VBTAKMZSMFMLGT-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
3-Phenylpropyl isobutyrate belongs to the cinnamyl phenylpropyl group of fragrance materials. It is the key volatile constituent of Roman camomile essential oil.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Occurrence of 3-Phenylpropyl Isobutyrate in Roman Camomile Oil.
Bassols F & Thomas AF.
J. Essent. Oil Res., 3(5), 309-312 (1991)
A toxicological and dermatological assessment of aryl alkyl alcohol simple acid ester derivatives when used as fragrance ingredients.
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50(2), 2-2 (2012)
A toxicologic and dermatologic assessment of cinnamyl phenylpropyl materials when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 49, S256-S267 (2011)
Fragrance material review on 3-phenylpropyl isobutyrate.
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 49, S242-S245 (2011)
The FEMA GRAS assessment of cinnamyl derivatives used as flavor ingredients.
Adams TB, et al.
Food And Chemical Toxicology, 42(2), 157-185 (2004)