Merck
W292818
Sigma-Aldrich
1-Propanol
≥99%, FG
Szinonimák:
Propyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.10
FEMA-szám:
2928
Beilstein:
1098242
EC-szám:
Európai Tanács szám:
50
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
2.002
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
alcohol; musty
grade:
FG
Fragrance grade
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
700 °F
robbanási határérték
13.7 %
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
sűrűség
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
alcohol; musty
SMILES string
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Noncontact In Situ Multidiagnostic NMR/Dielectric Spectroscopy: Details advancements in NMR and dielectric spectroscopy techniques, where 1-Propanol is utilized to investigate solvent interactions and molecular dynamics (Morais et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 25-250 ppm
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Apple, apricot, banana, beer, gin, honey, pear, sherry, and tea.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
David Fernandez Rivas et al.
Ultrasonics sonochemistry, 19(6), 1252-1259 (2012-05-23)
Micromachined pits on a substrate can be used to nucleate and stabilize microbubbles in a liquid exposed to an ultrasonic field. Under suitable conditions, the collapse of these bubbles can result in light emission (sonoluminescence, SL). Hydroxyl radicals (OH()) generated
Yong Jun Choi et al.
Metabolic engineering, 14(5), 477-486 (2012-08-09)
An engineered Escherichia coli strain that produces 1-propanol under aerobic condition was developed based on an L-threonine-overproducing E. coli strain. First, a feedback resistant ilvA gene encoding threonine dehydratase was introduced and the competing metabolic pathway genes were deleted. Further
Satoshi Ohno et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 115(2), 221-228 (2012-10-09)
For efficient production of industrially useful metabolites by microorganisms, it is important to design metabolic networks suitable for production. For this purpose, constraint-based metabolic flux simulation is a powerful tool to predict the effect of reaction knockouts on target productivity.
Ellen P Brennan et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 2(8), 491-498 (2008-10-29)
Biological scaffolds composed of naturally occurring extracellular matrix (ECM) have been utilized as templates for the constructive remodelling of numerous tissues in preclinical studies and human clinical applications. The mechanisms by which ECM induces constructive remodelling are not well understood
Anja K K Rahn et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 61(37), 8743-8751 (2013-08-24)
Chloropropanol (CP) esters are part of an emerging group of process-induced toxicants that are considered as potential health hazards particularly in palm oil. Mass spectrometry-based methodologies for identification of CP esters in food are critical in overcoming the challenges associated