Merck
W267708
Sigma-Aldrich
4′-Methylacetophenone
≥95%, FCC, FG
Szinonimák:
Methyl p-tolyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.18
FEMA-szám:
2677
Beilstein:
606053
EC-szám:
Európai Tanács szám:
156
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.022
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥95%
törésmutató
n20/D 1.533 (lit.)
bp
226 °C (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
sűrűség
1.004 g/mL at 20 °C
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
hawthorne; floral
SMILES string
CC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4′-Methylacetophenone occurs naturally in mango, tomato and orange.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A novel approach for nontargeted data analysis for metabolomics. Large-scale profiling of tomato fruit volatiles.
Tikunov Y, et al.
Plant Physiology, 139(3), 1125-1137 (2005)
Volatile aroma constituents of orange.
Macleod AJ, et al
Phytochemistry, 27(7), 2185-2188 (1988)
Volatile components from mango (Mangifera indica L.) cultivars.
Pino JA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(6), 2213-2223 (2005)
Koji Uwai et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(3), 1084-1089 (2007-11-17)
Stereoselective reductive metabolism of various p-substituted acetophenone derivatives was studied using isolated rat liver 3alpha-hydroxysteroid dehydrogenase (3alpha-HSD). Kinetic experiments were performed and analyzed by measuring the products by HPLC using a chiral column. The results demonstrated that the presence of