Merck
W238600
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethoxybenzene
99%, FG
Szinonimák:
p-Methoxyanisole, Dimethylhydroquinone, Hydroquinone dimethyl ether, NSC 7483
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4(OCH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.16
FEMA-szám:
2386
Beilstein:
774605
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2059
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
4.034
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
4.8 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
1463 °F
bp
213 °C (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
sűrűség
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
fennel; green; sweet
SMILES string
COc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,4-Dimethoxybenzene can be used as a flavoring agent in the food industry. It s one of the main volatile constituents identified inTuber brumale, Vietnamese green tea and lotus tea.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
257.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
125 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 822-823 (1997)
Determination of volatile organic compounds from truffles via SPME-GC-MS
Journal of Chromatographic Science, 42(6), 299-305 (2004)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 822-823 (1997)
Flavor components in Vietnamese green tea and lotus tea.
Nguyen TT & Yamanishi T
Agricultural and Biological Chemistry, 39(6), 1263-1267 (1975)
Tiantian Li et al.
The journal of physical chemistry. A, 115(19), 4988-4994 (2011-04-27)
The effect of substituents on the oxidation potential for the one-electron reaction of 1,4-dimethoxybenzene was understood with a theoretical calculation based on density functional theory (DFT) at the level of B3LYP/6-311+G(d). It is found that the oxidation potential for the