Merck
W337404
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)butanal
≥96%, FG
Szinonimák:
3-methylsulfanylbutanal, Potato butyraldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(SCH3)CH2CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.20
FEMA-szám:
3374
Európai Tanács szám:
11687
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
12.056
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
green; vegetable; potato; sulfurous
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
gőznyomás
60 mmHg ( 20 °C)
leírás
may contain approx. 3% Crotonaldehyde
Teszt
≥96%
szennyeződések
<4% 2-butenal
törésmutató
n20/D 1.476 (lit.)
bp
62-64 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; vegetable; potato; sulfurous
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CSC(C)CC=O
InChI
1S/C5H10OS/c1-5(7-2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NCBDFIPMWRKPDU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Wei Dong et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 125, 108546-108546 (2019-09-27)
The roasted and mud-like aromas in Chinese strong-aroma types of base Baijiu (base SAB) and the interactions among the corresponding key compounds causing these two characteristic aromas were investigated. A total of 68 and 64 odorants were identified in the
Yasuka Toda et al.
Scientific reports, 8(1), 11796-11796 (2018-08-09)
Taste is a vital sensation for vertebrates, enabling the detection of nutritionally important substances or potential toxins. A heteromeric complex of two class C GPCRs, T1R1 and T1R3, was identified as the umami (savory) taste receptor. Amino acids and 5'-ribonucleotides
Xinyi Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(12), 3502-3510 (2019-02-28)
This work outlines a rapid novel methodology for the direct quantitation of 12 volatile aldehyde compounds related to oxidative off-flavors in wine, by measuring the combined free and hydrogen-sulfite-bound forms of each aldehyde compound, consisting of four general aldehydes, four