Merck
159530
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4′-methylacetophenone
90%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4COCH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
213.07
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
90%
Minőségi szint
Teszt
90%
bp
105 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
45-49 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H9BrO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRVGXFREOJHJAX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Bromo-4′-methylacetophenone is an α-bromoketone.
Alkalmazás
2-Bromo-4′-methylacetophenone was used in the general fluorous thiol quenching method. It was also used in the preparation of hydroxyquinolinone and N-derivatized carboxamides.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Miroslav Soural et al.
Journal of combinatorial chemistry, 9(5), 793-796 (2007-08-07)
A highly efficient solid-phase synthesis of 2-substituted-3-hydroxy-4(1H)-quinolinone-7-carboxamides was developed using anthranilates and bromoketones as the key synthons. Primary amines immobilized to an acid-cleavable BAL linker were acylated with 1-methyl-2-aminoterephtalate. After cleavage of the methyl ester, bromoketones were used to form
Use of fluorous silica gel to separate fluorous thiol quenching derivatives in solution-phase parallel synthesis
Zhang W, et al.
Tetrahedron, 58(20), 3871-3875 (2002)
Hana Elshaflu et al.
Frontiers in chemistry, 6, 247-247 (2018-07-19)
The novel approach in the treatment of complex multifactorial diseases, such as neurodegenerative disorders and cancer, requires a development of efficient multi-targeting oriented drugs. Since oxidative stress significantly contributes to the pathogenesis of cancer and neurodegenerative disorders, potential drug candidates