Merck
59920
Sigma-Aldrich
Isovalerophenone
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
Isobutyl phenyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5COCH2CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.23
Beilstein:
1861344
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥98.0% (GC)
törésmutató
n20/D 1.512 (lit.)
n20/D 1.512
bp
72-74 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
phenyl
SMILES string
CC(C)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O/c1-9(2)8-11(12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEOVGVNITGAUKL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)