Merck
W410100
Sigma-Aldrich
Mango furanone
natural, ≥98%, FG
Szinonimák:
2,5 Dimethyl furan-3-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.13
FEMA-szám:
4101
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
Flavis-szám:
13.119
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
botanical
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
natural
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥98%
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
caramel; fruity
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-3-6(7)5(2)8-4/h3,5H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ASOSVCXGWPDUGN-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
For R&D use and/or Food Manufacture Only.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
125.0 °F
Lobbanási pont (C)
51.67 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)