Merck
M26615
Sigma-Aldrich
4′-Methylacetophenone
95%
Szinonimák:
Methyl p-tolyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.18
Beilstein:
606053
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.533 (lit.)
bp
226 °C (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
sűrűség
1.004 g/mL at 20 °C
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Koji Uwai et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(3), 1084-1089 (2007-11-17)
Stereoselective reductive metabolism of various p-substituted acetophenone derivatives was studied using isolated rat liver 3alpha-hydroxysteroid dehydrogenase (3alpha-HSD). Kinetic experiments were performed and analyzed by measuring the products by HPLC using a chiral column. The results demonstrated that the presence of