Merck
W343706
Sigma-Aldrich
3-Methylpentanoic acid
≥98%, FG
Szinonimák:
(±)-3-Methylvaleric acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH(CH3)CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
FEMA-szám:
3437
Beilstein:
1720696
EC-szám:
Európai Tanács szám:
10149
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
8.056
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.416 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
sűrűség
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
cheese; pungent; sour
SMILES string
CCC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5(2)4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGIDLTISMCAULB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • The olfactory coreceptor IR8a governs larval feces-mediated competition avoidance in a hawkmoth.: Discusses the ecological role of 3-Methylpentanoic acid in insect behavior, providing insights into its natural function in communication and survival strategies within ecosystems (Zhang et al., 2019).
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
W E Mitch et al.
The Biochemical journal, 222(3), 579-586 (1984-09-15)
The effects of leucine, its metabolites, and the 2-oxo acids of valine and isoleucine on protein synthesis and degradation in incubated limb muscles of immature and adult rats were tested. Leucine stimulated protein synthesis but did not reduce proteolysis when
Yoshifumi Fujita et al.
Journal of receptor and signal transduction research, 27(4), 323-334 (2007-09-22)
Dresden G protein-coupled receptor (D-GPCR) is one of orphan G protein-coupled receptors (GPCR). Here we report the identification of the ligands and the characterization of D-GPCR. We investigated over 5000 compounds to evoke the response mediated by D-GPCR and identified