Fontos dokumentumok
C19708
4′-Chloroacetophenone
97%
Szinonimák:
1-(4-Chlorophenyl)-1-ethanone, 1-(p-Chlorophenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-chlorobenzene, 4-Acetyl-1-chlorobenzene
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
8 mmHg ( 90 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.554 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp
14-18 °C (lit.)
sűrűség
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUZYGTVTZYSBCU-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?